Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4, 6-dihydroxypyrimidine |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Farve | Pink til hvid eller gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |