Få mere at vide
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin fungerer som et mellemprodukt i produktionen af antimikrobielle guanylsulfonamider. Det fungerer også som et mellemprodukt i lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløselig i vandig alkali
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 510297 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vandbaseret alkali. |
| Formel vægt | 127.1 |
| Procent renhed | 98% |