Få mere at vide
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11459403
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459403 25 g 25g
11469403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11813.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin fungerer som et mellemprodukt i produktionen af antimikrobielle guanylsulfonamider. Det fungerer også som et mellemprodukt i lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløselig i vandig alkali
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-09-7
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00006094
InChI nøgle AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 66131
IUPAC navn 2-amino-4-hydroxy-lH-pyrimidin-6-on
SMIL NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Beilstein 510297
Opløselighedsinformation Opløseligt i vandbaseret alkali.
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%