Få mere at vide
2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 80466-56-4 |
| Molekylær formel | C4 H4 N4 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O4/c5-4-6-2(9)1(8(11)12)3(10)7-4/h(H4,5,6,7,9,10) |
| SMIL | Nc1nc(O)c(c(O)n1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.1 |
| Formel vægt | 172.0233 |