Få mere at vide
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 15491778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491778 1 g 1g
15401788 5 g 5g
15411788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55506.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 119256-40-5 | C7H4F2N2S | 186,18 g/mol
2-Amino-4,6-difluorbenzothiazol bruges som lægemidler, mad, kosmetik
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-Amino-4,6-difluorbenzothiazol bruges som lægemidler, fødevarer, kosmetik
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119256-40-5
Molekylær formel C7H4F2N2S
Molekylvægt (g/mol) 186.18
MDL nummer MFCD00276099
InChI nøgle DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-difluorobenzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazol-2-ylamine, 4,6-difluorobenzo d thiazol-2-amine, 4,6-difluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4,6-difluoro, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazol, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem21756, maybridge1_001141
PubChem CID 737406
IUPAC navn 4,6-difluor-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=C(C=C2C(=C1F)N=C(S2)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Smeltepunkt 216 °C til 220 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 186.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver