Få mere at vide
2-Amino-4,6-dichloropyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11453734
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453734 25 g 25g
11443734 5 g 5g
11399689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453734 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11330.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163,989 g/mol
Mikrobølgeassisteret syntese af pyrazolo [3, 4-d] pyrimidiner fra 2-amino-4, 6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd er under opløsningsmiddelfrie betingelser. En række 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidinderivater, der bærer forskellige substituenter ved alkynyldelen, blev fremstillet ved Sonogashira-krydskoblingsreaktionen af 2,4-diamino-6-iodpyrimidin under anvendelse af Pd(PPh3)2Cl2 som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mikrobølgeassisteret syntese af pyrazolo [3, 4-d] pyrimidiner fra 2-amino-4, 6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd er under opløsningsmiddelfrie forhold. En række 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidinderivater, der bærer forskellige substituenter ved alkynyldelen, blev fremstillet ved Sonogashira-krydskoblingsreaktionen af 2,4-diamino-6-iodpyrimidin under anvendelse af Pd(PPh3)2Cl2 som katalysator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
, opløseligt i acetone, to monomer (VCM) og termisk toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-05-3
Molekylær formel C4H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 163.989
MDL nummer MFCD00006090
InChI nøgle JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
PubChem CID 65522
IUPAC navn 4,6-dichlorpyrimidin-2-amin
SMIL C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Smeltepunkt 218 °C til 222 °C
Mængde 25 g
Beilstein 118454
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, opløselig i acetone, to-monomer (VCM) og termisk toluen.
Formel vægt 164
Procent renhed 98%