Få mere at vide
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457735
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457735 5 g 5g
15447735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27844.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5604-46-6
Molekylær formel C5H3Cl2N3O
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD03001242
InChI nøgle GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-5-formyl-pyrimidine, 2-amino-4.6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino, pubchem6979, acmc-209lqn
PubChem CID 265546
IUPAC navn 2-amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL NC1=NC(Cl)=C(C=O)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt ∼220°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 192
Procent renhed 96%