missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2 |
| CAS | 1346605-11-5 |
| Molekylær formel | C213C2H3Cl2N3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4,6-Dichloro-2-pyrimidinamine-13C2, 2-Amino-4,6-dichloro-pyrimidine-13C2, (4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)amine-13C2, 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2, 4,6-Dichloro-2-aminopyrimidine-13C2, 4,6-Dichloro-2-pyrimidinamine-13C2, NSC 18698-13C2, Py 11-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)/i2+1,3+1 |
| SMIL | Nc1n[13c](Cl)c[13c](Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloro(4,6-^{13}C_{2})pyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.98 |
| Formel vægt | 164.9771 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?