missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2, TRC

Artikelnummer. 30326943
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326943 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6047172.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2
CAS 1346605-11-5
Molekylær formel C213C2H3Cl2N3
Mængde 2.5 mg
Synonym 4,6-Dichloro-2-pyrimidinamine-13C2, 2-Amino-4,6-dichloro-pyrimidine-13C2, (4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)amine-13C2, 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-13C2, 4,6-Dichloro-2-aminopyrimidine-13C2, 4,6-Dichloro-2-pyrimidinamine-13C2, NSC 18698-13C2, Py 11-13C2
InChI formel InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)/i2+1,3+1
SMIL Nc1n[13c](Cl)c[13c](Cl)n1
IUPAC navn 4,6-dichloro(4,6-^{13}C_{2})pyrimidin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 165.98
Formel vægt 164.9771
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.