Få mere at vide
2-Amino-4,6-dichloro-s-triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6-dichloro-s-triazine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 163.9657 |