missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine |
| CAS | 887352-60-5 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-9(14)7-5-6-8(3-4-12-7)16-10(11)13-6/h7,12H,2-5H2,1H3,(H2,11,13) |
| SMIL | CCOC(=O)C1Cc2nc(N)sc2CCN1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]thiazolo[4,5-d]azepine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.31 |
| Formel vægt | 241.0885 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?