Få mere at vide
2-Amino-4,5-dimethylthiazolhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15446318
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446318 50 g 50g
15436318 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59878.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 71574-33-9 | C5H9ClN2S | 164,651 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71574-33-9
Molekylær formel C5H9ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 164.651
MDL nummer MFCD00012711
InChI nøgle XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrochloride, acmc-209oj8, ksc496i8r, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl salt, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl, 2-amino-4,5-dimethyl thiazole hydrochloride
PubChem CID 16211387
IUPAC navn 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(SC(=N1)N)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Smeltepunkt 273 °C til 274 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 164.66
Procent renhed 98%