Få mere at vide
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30328678
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328678 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6049405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 5653-40-7
Molekylær formel C9 H11 N O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
SMIL COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-4,5-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 197.19
Formel vægt 197.0688