Få mere at vide
2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-on hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621883
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10621883 1 g 1g
10215844 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621883 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00879DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2192-06-5
Molekylær formel C3H4ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 151.59
InChI nøgle CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazol-4-on;hydrochlorid
SMIL C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 152.6
Procent renhed 97%