Få mere at vide
2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-on hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215844
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10215844
Brand: Thermo Scientific Maybridge RH00879EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2192-06-5
Molekylær formel C3H4ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 151.59
InChI nøgle CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazol-4-on;hydrochlorid
SMIL C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 152.6
Procent renhed 97%