Få mere at vide
2-Amino-4,5-dichloropyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| CAS | 56-05-3 |
| Molekylær formel | C4 H3 Cl2 N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9) |
| SMIL | Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloropyrimidin-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.99 |
| Formel vægt | 162.9704 |