Få mere at vide
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| CAS | 950596-58-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O4/c1-16-3-5-18-12-7-10(9-14)11(15)8-13(12)19-6-4-17-2/h7-8H,3-6,15H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCOc1cc(N)c(cc1OCCOC)C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Vis mere |