Få mere at vide
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30050368
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050368 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050368 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
CAS 950596-58-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O4/c1-16-3-5-18-12-7-10(9-14)11(15)8-13(12)19-6-4-17-2/h7-8H,3-6,15H2,1-2H3
SMIL COCCOc1cc(N)c(cc1OCCOC)C#N
IUPAC navn 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 266.293
Mængde 25 mg
Formel vægt 266.1267 g/mol