Få mere at vide
2-Amino-4,5,7,8-tetrahydro-6-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,5,7,8-tetrahydro-6-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]az |
| CAS | 887352-57-0 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-10(14)13-5-3-7-8(4-6-13)16-9(11)12-7/h2-6H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCc2nc(N)sc2CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-amino-4,5,7,8-tetrahydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]azepine-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.31 |
| Formel vægt | 241.0885 |