Få mere at vide
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428855 5 g 5g
15418855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34245.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-28-5
Molekylær formel C9H12N2OS
Molekylvægt (g/mol) 196.268
MDL nummer MFCD00111277
InChI nøgle FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
PubChem CID 290223
IUPAC navn 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
SMIL C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Smeltepunkt 195°C to 197°C
Mængde 5 g
Formel vægt 196.27
Procent renhed 96%