Få mere at vide
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile, 97%
Artikelnummer. 15448125
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448125 10 g 10g
15438125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32544.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4651-91-6 | C9H10N2S | 178.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-91-6
Molekylær formel C9H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 178.253
MDL nummer MFCD00128278
InChI nøgle ADHVMGAFAKSNOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitryle, cambridge id 5130181, aminotetrahydrobenzothiophenecarbonitrile
PubChem CID 78382
IUPAC navn 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carbonitril
SMIL C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Smeltepunkt 141°C to 144°C
Mængde 10 g
Formel vægt 178.26
Procent renhed 97%