Få mere at vide
2-Amino-4,5,6,7,8-pentahydrothiazolo[5,4-d]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,5,6,7,8-pentahydrothiazolo[5,4-d]azepine |
| CAS | 86029-68-7 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3S/c8-7-10-5-1-3-9-4-2-6(5)11-7/h9H,1-4H2,(H2,8,10) |
| SMIL | Nc1nc2CCNCCc2s1 |
| IUPAC navn | 5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]thiazolo[4,5-d]azepin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.25 |
| Formel vægt | 169.0674 |