Få mere at vide
2-Amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| CAS | 120450-05-7 |
| Molekylær formel | C12H11N3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-7-15-12(14)10(11)6-13/h2-5,7,15H,14H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2c[nH]c(N)c2C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.24 |