missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30311567
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311567 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6182901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
CAS 120450-05-7
Molekylær formel C12H11N3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H11N3/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-7-15-12(14)10(11)6-13/h2-5,7,15H,14H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)c2c[nH]c(N)c2C#N
IUPAC navn 2-amino-4-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 197.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.