Få mere at vide
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazol, 97%
Artikelnummer. 15471028
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471028 250 mg 250mg
15451028 1 g 1g
15461028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54861.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 436151-85-8 | C10H7N3S | 201,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 436151-85-8
Molekylær formel C10H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 201.25
MDL nummer MFCD03407828
InChI nøgle KKMZKOIZTSRIEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-aminothiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-2-amino-4-thiazolyl, acmc-1aqww, 2-amino-4-4-cyanophenyl thiazole, 4-4-cyanophenyl-2-aminothiazole, 4-2-amino-4-thiazolyl benzonitrile, 4-2-aminothiazole-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl benzonitrile
PubChem CID 2049589
IUPAC navn 4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitril
SMIL NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Mængde 250 mg
Beilstein 15029305
Formel vægt 201.25
Procent renhed 97%