Få mere at vide
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10274644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10274644 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10274644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
CAS 2103-99-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166.5°C to 168.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H7ClN2S
MDL nummer MFCD00047058
Mængde 1 g
Synonym 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
InChI nøgle DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 210.68
PubChem CID 73241
Formel vægt 210.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.