Få mere at vide
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole |
| Smeltepunkt | 168 °C til 170 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 153889 |
| Formel vægt | 210.69 |
| Procent renhed | 98% |