Få mere at vide
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole, 98%
Artikelnummer. 11348945
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348945 1 g 1g
11358945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14067.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2103-99-3 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2103-99-3
Molekylær formel C9H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 210.68
MDL nummer MFCD00047058
InChI nøgle DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
PubChem CID 73241
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol-2-amin
SMIL NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 1 g
Beilstein 153889
Formel vægt 210.69
Procent renhed 98%