Få mere at vide
2-Amino-4-(4-biphenyl)thiazol, 97%
Artikelnummer. 15450718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450718 250 mg 250mg
15430718 1 g 1g
15440718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54413.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252,335 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2834-79-9
Molekylær formel C15H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 252.335
MDL nummer MFCD00047059
InChI nøgle HTAUVJPDFDVVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-4-biphenylyl thiazole, 4-biphenyl-4-yl-thiazol-2-ylamine, 4-4-phenylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, usaf ek-4373, thiazole, 2-amino-4-4-biphenylyl, unii-39u8aa34ot, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-1,1'-biphenyl-4-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-biphenyl thiazole, 4-biphenyl-4-ylthiazol-2-ylamine
PubChem CID 76075
IUPAC navn 4-(4-phenylphenyl)-1,3-thiazol-2-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Mængde 250 mg
Beilstein 187642
Formel vægt 252.33
Procent renhed 97%