Få mere at vide
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 97%
Artikelnummer. 11367916
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367916 100 mg 100mg
11357916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13131.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15959-93-0 | C4H6F3NO2 | 157.092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15959-93-0
Molekylær formel C4H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.092
MDL nummer MFCD00041417
InChI nøgle AQPCXCOPDSEKQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 353083
IUPAC navn 2-amino-4,4,4-trifluorbutansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Smeltepunkt ∽250°C (decomposition)
Mængde 100 mg
Beilstein 1769355
Synonym 2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 2-amino-4,4,4-trifluoro, s-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-trifluoromethylalanine, 2-amino-4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoicacid,2-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,2-amino-4,4,4-trifluoro, 2-amino-4,4,4-trifluoro-n-butyric acid hydrochlori
Formel vægt 157.09
Procent renhed 97%