Få mere at vide
2-amino-4-(3-pyridyl)thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494868
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494868 2 g 2g
15404878 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58630.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det bruges som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30235-27-9
Molekylær formel C8H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 177.225
MDL nummer MFCD00218013
InChI nøgle XOHZQGAYUHOJPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-3-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-3-pyridyl thiazole, 4-pyridin-3-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3-pyridinyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine, 4-3-pyridinyl, ccris 6699, 2-amino-4-pyridin-3-yl-1,3-thiazole, 4-pyridine-3-yl-thiazol-2-ylamine, 4-3-pyridinyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 154893
IUPAC navn 4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CSC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Farve Brun
Mængde 2 g
Formel vægt 177.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof