Få mere at vide
2-Amino-4-(2-naftyl)thiazol, 98%
Artikelnummer. 11490827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490827 1 g 1g
11400837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23223.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 21331-43-1 | C13H10N2S | 226,297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21331-43-1
Molekylær formel C13H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 226.297
MDL nummer MFCD00046452
InChI nøgle GWDNDNTTXIIXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-naphthyl thiazole, 4-naphthalen-2-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-2-naphthalenyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine,4-2-naphthalenyl, 4-2-naphthyl-1,3-thiazole-2-ylamine, acmc-20ao57
PubChem CID 673702
IUPAC navn 4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CSC(=N3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Smeltepunkt 153 °C til 156 °C
Mængde 1 g
Beilstein 173533
Formel vægt 226.3
Procent renhed 98%