Få mere at vide
2-amino-4-(2-chlor-3-pyridyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15401098
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401098 1 g 1g
15411098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54957.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det bruges som primær og sekundær mellemliggende
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser, syrer. Opbevares i stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870221-49-1
Molekylær formel C9H7ClN4
Molekylvægt (g/mol) 206.633
MDL nummer MFCD18157687
InChI nøgle DKCVVHMYFZBDAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396335
IUPAC navn 4-(2-chlorpyridin-3-yl)pyrimidin-2-amin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(2-chloro-3-pyridyl)pyrimidine
Mængde 1 g
Beilstein 14484335
Synonym 4-2-chloropyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, chloropyridinylpyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-2-chloro-3-pyridinyl, 2-pyrimidinamine, 4-2-chloro-3-pyridinyl
Formel vægt 206.63
Procent renhed 97%