Få mere at vide
2-amino-4-(1-nafthyl)thiazol, 97%
Artikelnummer. 11486726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486726 5 g 5g
11476726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23882.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 56503-96-9 | C13H10N2S | 226,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56503-96-9
Molekylær formel C13H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 226.30
MDL nummer MFCD00236016
InChI nøgle NBQUWOCIFFHZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-1-naphthyl thiazole, 4-1-naphthalenyl-2-thiazolamine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1-naphthalenyl, 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-1-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-alpha-naphthylthiazole, 2-amino-4-1-naphthalenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 151342
IUPAC navn 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL NC1=NC(=CS1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Mængde 5 g
Beilstein 164858
Formel vægt 226.3
Procent renhed 97%