Få mere at vide
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 15427247
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427247 5 g 5g
15437247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15427247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34303.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 183610-70-0 | C6H5F3N2 | 162.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183610-70-0
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.12
MDL nummer MFCD04972538
InChI nøgle YWOWJQMFMXHLQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 3-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 2-amino-3-trifluoromethylpyridine, 3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, pubchem9819, acmc-1c6sx, ksc495e5p
PubChem CID 2760920
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL NC1=C(C=CC=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 162.11
Procent renhed 97%