Få mere at vide
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridin-5-boronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15421606
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421606 250 mg 250mg
15411606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54793.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 947249-01-6 | C12H16BF3N2O2 | 288,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947249-01-6
Molekylær formel C12H16BF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 288.08
MDL nummer MFCD12923414
InChI nøgle OQZKROYNCVLJKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-amine
PubChem CID 46864103
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=C(N)N=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 132 °C til 134 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 288.07
Procent renhed 96%