Få mere at vide
2-amino-3-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496947 25 g 25g
11486947 5 g 5g
11309699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14368.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 4214-75-9 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-75-9
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00006314
InChI nøgle BPYHGTCRXDWOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitropyridine, 3-nitro-2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitropyridin-2-ylamine, 3-nitro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3-nitro, 2-amino3-nitropyridine, 3-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 77887
IUPAC navn 3-nitropyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-nitropyridine
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Mængde 25 g
Beilstein 124468
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%