Få mere at vide
2-amino-3-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486947 5 g 5g
11496947 25 g 25g
11309699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14368.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-75-9 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-75-9
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00006314
InChI nøgle BPYHGTCRXDWOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitropyridine, 3-nitro-2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitropyridin-2-ylamine, 3-nitro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3-nitro, 2-amino3-nitropyridine, 3-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 77887
IUPAC navn 3-nitropyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-nitropyridine
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Mængde 5 g
Beilstein 124468
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%