Få mere at vide
2-Amino-3-nitrophenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-nitrophenol |
| Smeltepunkt | ∼212°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2804307 |
| Formel vægt | 154.13 |
| Procent renhed | 98% |