Få mere at vide
2-amino-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30323849
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30323849 10 g
1 options
Artikelnummer. 30323849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61839410G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid
CAS 606-18-8
Molekylær formel C7 H6 N2 O4
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMIL Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 182.13
Formel vægt 182.0328