Få mere at vide
2-amino-3-nitrobenzoesyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 606-18-8 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vægt | 182.0328 |