Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-nitro-4-picoline |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 136°C to 141°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 153.14 |
| Vis mere |