Få mere at vide
2-amino-3-nitro-4-picolin, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10043610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043610 5 g Glasflaske 5g
10123641 1 g Glass bottle 1g
10701545 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10043610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319550050
Kemiske identifikatorer
CAS 6635-86-5
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00006315
InChI nøgle IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
IUPAC navn 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin
SMIL CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-nitro-4-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 136°C to 141°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver