Få mere at vide
2-amino-3-methylselenylpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30336521
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30336521 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30336521 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63443810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
CAS 26046-90-2
Molekylær formel C4 H9 N O2 Se
Mængde 10 mg
Synonym 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMIL C[Se]C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylselanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 182.08
Formel vægt 182.98