Få mere at vide
2-Amino-3-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-methylpyridine |
| CAS | 1603-40-3 |
| Molekylær formel | C6H8N2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Methyl-2-pyridinamine, 2-Amino-3-picoline, 2-Amino-3-methylpyridine, 2-Amino-3-picoline, 2-Amino-beta-picoline, 3-Methyl-2-aminopyridine, 3-Methyl-2-pyridinamine, 3-Methylpyridin-2-ylamine, NSC 176169, NSC 450 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMIL | Cc1cccnc1N |
| IUPAC navn | 3-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vægt | 108.0687 |