Få mere at vide
2-amino-3-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473913
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473913 500 g 500g
11319699 25 g 25g
11463913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10224.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1603-40-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603-40-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006320
InChI nøgle RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-picoline, 2-amino-3-methylpyridine, 2-pyridinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinamine, 3-methyl-2-aminopyridine, 3-methyl-2-pyridylamine, 3-picoline, 2-amino, 2-amino-3-methyl pyridine, 2-amino-beta-picoline, pyridine, 2-amino-3-methyl
PubChem CID 15347
IUPAC navn 3-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=C(N=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methylpyridine
Smeltepunkt 29°C to 32°C
Tæthed 1.073
Kogepunkt 221°C to 222°C
Flammepunkt 118°C (244°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5825
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107892
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%