Få mere at vide
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15441576
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441576 250 mg 250mg
15431576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54773.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111637-91-2 | C12H19BN2O2 | 234.106 g/mol
Det bruges som primært og sekundært farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som primært og sekundært farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Kølet (2-4 °C). Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111637-91-2
Molekylær formel C12H19BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 234.106
MDL nummer MFCD12923388
InChI nøgle BWEOUBYDXFBFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-amino-5-methylpyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 6-amino-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-methylpyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
PubChem CID 53216772
IUPAC navn 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 234.1
Procent renhed 96%