Få mere at vide
(2-Amino-3-methylphenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-3-methylphenyl)methanol |
| CAS | 57772-50-6 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-methylbenzenemethanol, 2-Amino-3-methylbenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(CO)c1N |
| IUPAC navn | (2-amino-3-methylphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |