Få mere at vide
2-Amino-3-methylpentan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-methylpentan-1-ol |
| CAS | 24629-25-2 |
| Molekylær formel | C6H15NO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)[C@H](N)CO |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2-amino-3-methylpentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.19 |
| Formel vægt | 117.1154 |