Få mere at vide
2-amino-3-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30311840
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30311840 25 g
1 options
Artikelnummer. 30311840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61215025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 4389-45-1
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 25 g
Synonym 2-Amino-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-m-toluic Acid, 3-Methyl-2-aminobenzoic Acid, 3-Methylanthranilic Acid, NSC 16049
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC navn 2-amino-3-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633