Få mere at vide
2-amino-3-methylbenzoesyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30315383
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30315383 50 g
1 options
Artikelnummer. 30315383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61215550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 22223-49-0
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 50 g
Synonym 2-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-6-methylaniline, 3-Methylanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate, Methyl 3-Methylanthranilate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cccc(C)c1N
IUPAC navn Methyl 2-amino-3-methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079